Läs mer
Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride, TRC
Produktkod. 30357222
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30357222 2.5 mg 2.5mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30357222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1787322.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride
CAS 1246817-66-2
Molekylformel C2H3D2NO3•1/2HCl
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Aminooxyacetic Acid-d2 Hemihydrochloride, 2-(Aminooxy)acetic Acid-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxylamine-d2 Hemihydrochloride, O-Carboxymethylhydroxylamine-d2 Hemihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H5NO3/c3-6-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2
LEDER NOC([2H])([2H])C(O)=O.Cl
IUPAC-namn 2-aminooxy-2,2-dideuterioacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 111.33
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.