Läs mer
Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride |
| CAS | 1246817-66-2 |
| Molekylformel | C2H3D2NO3•1/2HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Aminooxyacetic Acid-d2 Hemihydrochloride, 2-(Aminooxy)acetic Acid-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxylamine-d2 Hemihydrochloride, O-Carboxymethylhydroxylamine-d2 Hemihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO3/c3-6-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2 |
| LEDER | NOC([2H])([2H])C(O)=O.Cl |
| IUPAC-namn | 2-aminooxy-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.33 |