Läs mer
Karboxymetoxyamin hemihydroklorid, TRC
Produktkod. 30361183
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361183 10 g
30363669 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30361183 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17873010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2921-14-4
Molekylformel 2 C2 H5 N O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 218.59
Synonym Aminooxyacetic Acid Hemihydrochloride, 2-(Aminooxy)acetic Acid Hemihydrochloride, Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride, Carboxymethoxylamine Hemihydrochloride, O-Carboxymethylhydroxylamine Hemihydrochloride
IUPAC-namn 2-aminooxiättiksyra; hydroklorid
LEDER Cl.NOCC(=O)O.NOCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H
Formel vikt 218.0306