Läs mer
Karboxymetoxylamin hemihydroklorid, 98 %
Produktkod. 10447290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10447290 2.5 g Glasflaska 2.5g
10771994 10 g Glasflaska 10g
10165593 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10447290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108430025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 2921-14-4 | C4H11ClN2O6 | 218,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2921-14-4
Molekylformel C4H11ClN2O6
Molekylvikt (g/mol) 218.59
MDL-nummer MFCD00012955
InChI-nyckel AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
IUPAC-namn 2-aminooxiättiksyra;hydroklorid
LEDER [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Smältpunkt 156,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (H2NOCH2CO2H)2·HCl
Kvantitet 2.5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner.
Formel vikt 109.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.