Läs mer
CARboxymethyl Cellulose Sodium Salt, Extra Pure, SLR, Low Viscosity, Fisher Chemical
Produktkod. 10458590 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10458590 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10458590 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/3100/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 9004-32-4
Färg Yellow
pH 6 to 8
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel (C12 H14 O9 R6)n
MDL-nummer MFCD00081472
InChI-nyckel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
LEDER [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
Molekylvikt (g/mol) 263.20
Förpackning Plastic powder jar