Läs mer
Karboximetylcellulosa natriumsalt, hög viskositet, MP Biomedicals
Produktkod. 11457861 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457861 500 g 500g
11467861 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457861 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215056190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    1133.38 SEK / 500g
    Save 56.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9004-32-4
Molekylformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvikt (g/mol) 263.20
MDL-nummer MFCD00081472
InChI-nyckel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
LEDER [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal;acetat
Formel vikt ≈700 kd
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: carboxymethyl cellulose sodium salt