Läs mer
Karboximetylcellulosa natriumsalt, medelviskositet, MP Biomedicals
Produktkod. 11437861 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437861 500 g 500g
11447861 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437861 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215056090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 SEK
    1110.01 SEK / 500g
    Save 59.99 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 9004-32-4
Molekylformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvikt (g/mol) 263.20
MDL-nummer MFCD00081472
InChI-nyckel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
LEDER [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxymethyl cellulose sodium salt
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal;acetat
Fysisk form Pulver