Läs mer
Karboximetylcellulosa natriumsalt, medelviskositet, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxymethyl cellulose sodium salt |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 kg |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentahydroxihexanalättiksyranatrium |
| Procent renhet | 99.6% |
| Kvalitet | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |