missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carboxymethyl Chitosan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxymethyl Chitosan |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30N2O11/c1-27-10-3-9(19-5-15(24)25)17(30-12(10)6-20)29-11-2-8(18-4-14(22)23)16(26)28-13(11)7-21/h8-13,16-21,26H,2-7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t8-,9-,10+,11+,12-,13-,16-,17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 438.185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?