Läs mer
Karboxymetylcellulosanatriumsalt
Produktkod. 11449256
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449256 500 g 500g
11459256 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18105.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    846.60 SEK
    684.65 SEK / 500g
    Save 161.95 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263,20 g/mol
Karboximetylcellulosanatriumsalt används i borrslam, i rengöringsmedel som smutssuspenderande medel, i hartsemulsionsfärger, lim, tryckfärger, textilstorlekar och skyddskolloider. Det fungerar som en stabilisator i livsmedel. Det används också i läkemedel som suspenderingsmedel och hjälpämnen för tabletter. Det används som viskositetsmodifierare för att stabilisera emulsionerna. Det används som smörjmedel vid konstgjorda tårar och det används för att karakterisera enzymaktivitet från endoglukanaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Karboximetylcellulosanatriumsalt används i borrslam, i rengöringsmedel som smutssuspenderande medel, i hartsemulsionsfärger, lim, tryckfärger, textilstorlekar och skyddskolloider. Det fungerar som en stabilisator i livsmedel. Det används också i läkemedel som suspenderingsmedel och hjälpämnen för tabletter. Det används som viskositetsmodifierare för att stabilisera emulsionerna. Det används som smörjmedel vid konstgjorda tårar och det används för att karakterisera enzymaktivitet från endoglukanaser.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-32-4
Molekylformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvikt (g/mol) 263.20
MDL-nummer MFCD00081472
InChI-nyckel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
IUPAC-namn natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal;acetat
LEDER [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxymethylcellulose sodium salt
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,1829
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.