Läs mer
Karboxymetylcellulosanatriumsalt
Beskrivning
Karboximetylcellulosanatriumsalt används i borrslam, i rengöringsmedel som smutssuspenderande medel, i hartsemulsionsfärger, lim, tryckfärger, textilstorlekar och skyddskolloider. Det fungerar som en stabilisator i livsmedel. Det används också i läkemedel som suspenderingsmedel och hjälpämnen för tabletter. Det används som viskositetsmodifierare för att stabilisera emulsionerna. Det används som smörjmedel vid konstgjorda tårar och det används för att karakterisera enzymaktivitet från endoglukanaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Karboximetylcellulosanatriumsalt används i borrslam, i rengöringsmedel som smutssuspenderande medel, i hartsemulsionsfärger, lim, tryckfärger, textilstorlekar och skyddskolloider. Det fungerar som en stabilisator i livsmedel. Det används också i läkemedel som suspenderingsmedel och hjälpämnen för tabletter. Det används som viskositetsmodifierare för att stabilisera emulsionerna. Det används som smörjmedel vid konstgjorda tårar och det används för att karakterisera enzymaktivitet från endoglukanaser.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxymethylcellulose sodium salt |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Kvantitet | 2500 g |
| Merck Index | 14,1829 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.