Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Karboxymetylcellulosa, natriumsalt, genomsnittlig M.W. 700000 (DS=0,9)
Produktkod. 10207530 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10207530 1 kg Plastflaska 1kg
10534541 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10207530 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 332640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 SEK
    1528.65 SEK / 1kg
    Save 181.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-32-4
Molekylformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvikt (g/mol) 263.20
MDL-nummer MFCD00081472
InChI-nyckel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
IUPAC-namn natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal;acetat
LEDER [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Färg Vit till Beige
Namnnotering Genomsnittligt M.W. 700000 (DS=0,9)
pH 6,5 till 8 (1 % soln.)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 10% max. (som packat) (3 till 5 g, 105 °C, 2 timmar)
Förpackning Plastflaska
Merck Index 15, 1830
Viskositet 2500 till 4500 mPa (Brookfield 1 % soln, vid 25 °C)
Procent renhet ≥99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.