Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Karboxymetylcellulosa, natriumsalt, genomsnittlig M.W. 90000 (DS=0,7)
Produktkod. 10717222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10717222 100 g Glasflaska 100g
10429681 1 kg Plastflaska 1kg
11986981 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10717222 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 332601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00 SEK
    572.65 SEK / 100g
    Save 72.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-32-4
Molekylformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekylvikt (g/mol) 263.20
MDL-nummer MFCD00081472
InChI-nyckel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
LEDER [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Färg Vitt till gult
Namnnotering Genomsnittligt M.W. 90000 (DS=0,7)
pH 6,5 till 8 (1 % soln.)
Fysisk form Granulerat pulver
Smältpunkt >300,0 °C
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 10% max. (som packat) (3 till 5 g, 105 °C, 2 timmar)
Förpackning Glasflaska
Viskositet 50-100 mPa 2% sol.
IUPAC-namn natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxihexanal;acetat
Procent renhet ≥99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.