missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carboxypeptidase A2/CPA2 Antibody (133), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90716AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Carboxypeptidase A2/CPA2 Monoclonal specifically detects Carboxypeptidase A2/CPA2 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| Carboxypeptidase A2/CPA2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 1358 | |
| Mouse | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 133 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| carboxypeptidase A2, carboxypeptidase A2 (pancreatic), EC 3.4.17, EC 3.4.17.15 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Carboxypeptidase A2/CPA2 (Q504N0; Met1-Tyr417). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| No cross-reactivity in ELISA with: Mouse CPA1 Mouse CPB1 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering