Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Carboxypeptidase A2/CPA2.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 12.5 pg/mL |
| Analyskänslighet | 12.5-800 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produktlinje | Novus |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Carboxypeptidase A2/CPA2. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | carboxypeptidase A2, carboxypeptidase A2 (pancreatic), EC 3.4.17, EC 3.4.17.15 |
| Visa mer |