Läs mer
Carboxypeptidase M Antibody, R&D Systems™
Produktkod. 18601286 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18601286 100 μg
1 options
Produktkod. 18601286 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP299753100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3380.34 SEK
    2973.60 SEK / 100µL
    Save 406.74 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Carboxypeptidase M Polyclonal specifically detects Carboxypeptidase M in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Carboxypeptidase M
Användningsområden ELISA
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning ELISA 1:1000-1:2000
Formulering 0.2 um filtered solution in PBS
Gene Alias carboxypeptidase M, EC 3.4.17, EC 3.4.17.12
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carboxypeptidase M (Accession#: NP_938079.1; Met 1-His 422)
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1368
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus