Läs mer
Carboxyphosphamide Benzyl Ester-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxyphosphamide Benzyl Ester-d4 |
| CAS | 1276302-73-8 |
| Molekylformel | C14H17D4Cl2N2O4P |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Phenylmethyl Ester-d4, 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Benzyl Ester-d4 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)CN(CC([2H])([2H])Cl)P(=O)(N)OCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.23 |
| Formel vikt | 386.0867 |