Läs mer
Carboxyphosphamide Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxyphosphamide Benzyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21Cl2N2O4P/c15-7-9-18(10-8-16)23(17,20)22-11-6-14(19)21-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H2,17,20) |
| Formel vikt | 382.0616 |