missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carboxyphosphamide Benzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carboxyphosphamide Benzyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21Cl2N2O4P/c15-7-9-18(10-8-16)23(17,20)22-11-6-14(19)21-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H2,17,20) |
| Formel vikt | 382.0616 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?