Läs mer
Karboxyfosfamid, TRC
Produktkod. 30134768
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134768 25 mg
30007940 10 mg
30009211 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134768 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18135025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22788-18-7
Molekylformel C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 293.08
Synonym 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid, N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate Hydracrylic Acid, Asta 5754, Carboxycyclophosphamide, NSC 145124;
IUPAC-namn 3-[amino-[bis(2-kloroetyl)amino]fosforyl]oxypropansyra
LEDER NP(=O)(OCCC(=O)O)N(CCCl)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carboxyphosphamide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(10,14)15-6-1-7(12)13/h1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13)
Formel vikt 292.0146