Läs mer
Gilac™ Carboy och avloppslock
Produktkod. 15942664
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15942664 20 L
1 options
Produktkod. 15942664 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G127021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Carboy och skruvlock avloppslock. Migrationstestad och livsmedelskontaktcertifierad garanterar kvalitetsproduktbevarande.
  • Carboy med skruvlock
  • Migrationstestad och livsmedelskontaktcertifierad garanterar kvalitetsproduktbevarande
  • Kompatibel med en valfri kran (G616601)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Stängningsfärg Svart
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Vit (Ogenomskinlig)
Diameter (metrisk) yttre hals 55 mm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Garanterar bevarande av kvalitetsprodukter
För användning med (utrustning) Tryck på G616601
Höjd (engelska) 17,7 tum
Höjd (metrisk) 450 mm
Inkluderar Skruvlock, avloppslock
Längd (engelska) 9,8 tum
Längd (metrisk) 250 mm
Material HDPE
Mun stil Smal
Produkttyp Carboy med kran
Form Rektangulär
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 9,8 tum
Bredd (metrisk) 250 mm