Läs mer
Gilac™ Carboy och Metal Toggle Ledstängning
Produktkod. 15972664
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15972664 20 L
1 options
Produktkod. 15972664 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G174721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.40 SEK
    741.17 SEK / Paket med 1
    Save 233.23 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Carboy och screwtop Metal Toggle Joint Closure har migrationstestads och livsmedelskontaktcertifierad vilket garanterar kvalitetsproduktbevarande.
  • Carboy med skruvlock
  • Migrationstestad och livsmedelskontaktcertifierad garanterar kvalitetsproduktbevarande
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Stängningsmaterial Metall
Förslutningstyp Skruvtopp, metallkoppling
Färg Vit (Ogenomskinlig)
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Garanterar bevarande av kvalitetsprodukter
Höjd (engelska) 13,6 tum
Höjd (metrisk) 345 mm
Inkluderar Skruvtopp, metallkopplingsförslutning
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 280 mm
Material HDPE
Mun stil Bred
Produkttyp Carboy med kran
Form Rektangulär
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 10,6 tum
Bredd (metrisk) 270 mm