missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbutamide-d9, TRC

Produktkod. 30350609
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350609 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30350609 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1833021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbutamide-d9
CAS 1246820-50-7
Molekylformel C11H8D9N3O3S
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-Amino-N-[(butylamino-d9)carbonyl]benzenesulfonamide, N1-(Butyl-d9-carbamoyl)sulfanilamide, 1-(Butyl-d9)-3-sulfanilylurea, Alentin-d9, Aminophenurobutane-d9, BZ 55-d9, Bucarban-d9, Bucrol-d9, Bukarban-d9, Burcol-d9, Butisulfina-d9, Carbutamid-d9, Diaboral-d9, Emedan-d9, Glucidoral-d9, Glucofren-d9, Glybutamide-d9, Inbuton-d9, Invenol-d9, Oranil-d9, Oranyl-d9, Orasulin-d9, U 6987-d9
InChI formel InChI=1S/C11H17N3O3S/c1-2-3-8-13-11(15)14-18(16,17)10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3,(H2,13,14,15)/i1D3,2D2,3D2,8D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC-namn 1-(4-aminophenyl)sulfonyl-3-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 280.39
Formel vikt 280.1556
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.