Läs mer
Carbutamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbutamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3O3S/c1-2-3-8-13-11(15)14-18(16,17)10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3,(H2,13,14,15) |
| Formel vikt | 271.0991 |
| Procent renhet | >95% |