missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Carbuterol acetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30327077
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30327077 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30327077 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11041520AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Carbuterol Acetate
CAS 1613439-57-8
Analyt- eller komponentnamn Carbuterol Acetate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H21 N3 O3 . C2 H4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Carbuterol Acetate, Urea, N-[5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]-, acetate (1:1)
InChI formel InChI=1S/C13H21N3O3.C2H4O2/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19;1-2(3)4/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19);1H3,(H,3,4)
LEDER CC(=O)O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(NC(=O)N)c1
IUPAC-namn acetic acid;[5-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]urea
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 327.38
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 327.1794 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.