Läs mer
MedChemExpress Carcinoembryonic Antigen (CEA)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.49% |
| CAS | 168635-85-6 |
| Innehåll och lagring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 964.07 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 12.5 mg/mL (12.97 mM∣Need ultrasonic) |