Läs mer
Abnova™ CARD4 (Human) Recombinant Protein
Produktkod. p-7164671
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Produktkod. 16015245
Brand: Abnova™ H00010392Q02.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Human CARD4 partial ORF ( AAH40339, 1 a.a. - 93 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MEEQGHSEMEIIPSESHPHIQLLKSNRELLVTHIRNTQCLVDNLLKNDYFSAEDAEIVCACPTQPDKVRKILDLVQSKGEEVSEFFLYLLQQL
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH40339
Gen-ID (Entrez) 10392
Namn nucleotide-binding oligomerization domain containing 1
Beredningsmetod Wheat germ expression system
Kvalitetskontrolltestning 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias CARD4, CLR7.1, NLRC1
Gensymbol NOD1
Art Wheat Germ (in vitro)
Protein Tag GST
Buffert 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer