Läs mer
Kardamonin, TRC
Produktkod. 17923955
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17923955 50 mg
17931835 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17923955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC18338050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19309-14-9
Molekylformel C16 H14 O4
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Synonym 2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-, (2E)-, 2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-, (E)-, Chalcone, 2',4'-dihydroxy-6'-methoxy- (8CI), (2E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, Alpinetin chalcone, Cardamomin, Cardamonin
IUPAC-namn (E)-1-(2,4-dihydroxy-6-metoxyfenyl)-3-fenylprop-2-en-1-one
LEDER COc1cc(O)cc(O)c1C(=O)\C=C\c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cardamonin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
Formel vikt 270.0892