Läs mer
Kardamonin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cardamonin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+ |
| Formel vikt | 270.0892 |