Läs mer
Cardanol (Mixture) (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cardanol (Mixture) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O.C21H34O.C21H32O.C21H30O/c4*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-20-17-15-18-21(22)19-20/h15,17-19,22H,2-14,16H2,1H3;7-8,15,17-19,22H,2-6,9-14,16H2,1H3;4-5,7-8,15,17-19,22H,2-3,6,9-14,16H2,1H3;2,4-5,7-8,15,17-19,22H,1,3,6,9-14,16H2/b;8-7-;2*5-4-,8-7- |
| Formel vikt | 1205.01 |