Läs mer
- Home
- Products
- Lådor
- Kryogena och frysboxar
- Fisherbrand™ Kartong Cryobox-insatser, 133 mm
Fisherbrand™ Kartong Cryobox-insatser, 133 mm
Produktkod. 11842513 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
24 product options available for selection
| Produktkod. | Höjd (metrisk) | Array | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11842513 | 25 mm | 10 x 10 | Paket med 10 |
| 11852513 | 30 mm | 10 x 10 | Paket med 10 |
| 11862513 | 40 mm | 10 x 10 | Paket med 10 |
| 11842731 | 40 mm | 10 x 10 | Paket med 10 |
| 11872513 | 65 mm | 10 x 10 | Paket med 10 |
| 11882513 | 25 mm | 16 x 16 | Paket med 10 |
| 11892513 | 30 mm | 16 x 16 | Paket med 10 |
| 11802523 | 40 mm | 16 x 16 | Paket med 10 |
| 11812523 | 65 mm | 16 x 16 | Paket med 10 |
| 11882493 | 25 mm | 4 x 4 | Paket med 10 |
| 11802503 | 40 mm | 4 x 4 | Paket med 10 |
| 11812503 | 65 mm | 4 x 4 | Paket med 10 |
| 11557693 | 25 mm | 7 x 7 | Paket med 10 |
| 11517703 | 30 mm | 7 x 7 | Paket med 10 |
| 11577703 | 40 mm | 7 x 7 | Paket med 10 |
| 11527703 | 30 mm | 8 x 8 | Paket med 10 |
| 11882503 | 40 mm | 8 x 8 | Paket med 10 |
| 11892503 | 65 mm | 8 x 8 | Paket med 10 |
| 11802513 | 25 mm | 9 x 9 | - |
| 11812513 | 30 mm | 9 x 9 | Paket med 10 |
| 11832513 | 65 mm | 9 x 9 | Paket med 10 |
| 11822513 | 40 mm | 9 x 9 | Paket med 10 |
| 10084213 | 25 mm | 8 x 8 | Paket med 10 |
| 12681565 | 65 mm | 7 x 7 | Paket med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Produktkod.
11842513
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Använd kampanjkoden 28036
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
575.19 SEK valid until 2026-08-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28036" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28036" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10-pack |
| Material | Kartong |
| Produkttyp | Cryo Box Insats |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 133mm |
| Längd (metrisk) | 133mm |
| Array | 10 x 10 |