Läs mer
Fisherbrand™ Kartong Cryobox-insatser, 133 mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Ultralåg temperaturbeständig kartong
- För provförvaring
- Temperaturbeständig ner till -80 °C
- Vattenavvisande finish
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10-pack |
| Material | Kartong |
| Produkttyp | Cryo Box Insats |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 133mm |
| Längd (metrisk) | 133mm |
| Array | 10 x 10 |