Läs mer
Fisherbrand™ Kartong Cryobox-insatser, 133 mm
Produktkod. 11852513 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
25 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Array:
10 x 10
16 x 16
4 x 4
7 x 7
8 x 8
9 x 9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Array Förpackningsstorlek
11852513 30 mm 10 x 10 Paket med 10
11842513 25 mm 10 x 10 Paket med 10
11862513 40 mm 10 x 10 Paket med 10
11842731 40 mm 10 x 10 Paket med 10
11872513 65 mm 10 x 10 Paket med 10
11882513 25 mm 16 x 16 Paket med 10
11892513 30 mm 16 x 16 Paket med 10
11802523 40 mm 16 x 16 Paket med 10
11812523 65 mm 16 x 16 Paket med 10
11882493 25 mm 4 x 4 Paket med 10
11802503 40 mm 4 x 4 Paket med 10
11812503 65 mm 4 x 4 Paket med 10
11557693 25 mm 7 x 7 Paket med 10
11517703 30 mm 7 x 7 Paket med 10
11577703 40 mm 7 x 7 Paket med 10
11527703 30 mm 8 x 8 Paket med 10
11882503 40 mm 8 x 8 Paket med 10
11892503 65 mm 8 x 8 Paket med 10
11802513 25 mm 9 x 9 -
11812513 30 mm 9 x 9 Paket med 10
11832513 65 mm 9 x 9 Paket med 10
11822513 40 mm 9 x 9 Paket med 10
10084213 25 mm 8 x 8 Paket med 10
12681565 65 mm 7 x 7 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11852513
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinera dessa insatser med Cryoboxes för flexibel celllagring och provhantering. Fisherbrand™ Kartong Cryobox Inserts har ultralåg temperaturbeständig kartong med vattenavvisande finish för provförvaring.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
Spezifikation
Kvantitet 10-pack
Material Kartong
Produkttyp Cryo Box Insats
Höjd (metrisk) 30 mm
Bredd (metrisk) 133mm
Längd (metrisk) 133mm
Array 10 x 10
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.