Läs mer
Ratiolab™ Kartong Cryo lådor med 6 x 6 rutnät
Beskrivning
- Temperaturbeständig ner till -80 °C för förvaring av prover vid ultralåga temperaturer
- Vattenavvisande standardbeläggning gör kartongen mycket hållbar
- 6 x 6 galler stödjer 5 ml rör
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 5 ml rör |
| Inkluderar | 6 x 6 rutnät |
| Kvantitet | 10 lådor |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tål temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Mått (L x B x H) | 136 x 136 x 75 mm |