Läs mer
Ratiolab™ Kartong Cryo Boxes med 9 x 9 Grid
Produktkod. 15649788 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
81 rör
Produktkod. Håller
15649788 81 rör
1 options
Produktkod. 15649788
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa kryoboxar av kartong med 9 x 9 rutnät har en rutinsats för att hålla kryogena prover.
  • Tillverkad av kartong
  • 9 x 9 gallerinlägg eller lagra prover
Specifikationer
Material Kartong
Typ Cryo Box
Håller 81 rör
Inkluderar 9 x 9 Grid Insert
Kvantitet 10 lådor
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 50 mm