Läs mer
Ratiolab™ Kryoboxar av kartong med vattenavvisande standardbeläggning
Produktkod. 11862731
Change view
Färg:
Blått
Gult
Vitt
Längd (metrisk):
133 mm
134 mm
136 mm
Bredd (metrisk):
67 mm
133 mm
136 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11862731 Vitt 134 mm 67 mm 50 mm Paket med 10
10443725 Blått 136 mm 136 mm 50 mm -
15981641 Vitt 136 mm 136 mm 100 mm Paket med 10
15991641 Vitt 136 mm 136 mm 130 mm Paket med 10
10638992 Vitt 136 mm 136 mm 32 mm Varje
15901651 Vitt 136 mm 136 mm 32 mm Paket med 10
15911651 Gult 136 mm 136 mm 50 mm -
15921651 Vitt 136 mm 136 mm 75 mm Paket med 10
15222499 Vitt 133 mm 133 mm 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11862731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 SEK
    527.52 SEK / Paket med 10
    Save 209.48 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för lagring vid ultralåg temperatur. Ratiolab™ Kryoboxar av kartong med vattenavvisande standardbeläggning är idealiska för provförvaring och transport.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
  • Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kartong
Form Rektangulär
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Provförvaring även vid ultralåga temperaturer
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Kvantitet 10-pack
Längd (metrisk) 134 mm
Bredd (metrisk) 67 mm
Höjd (metrisk) 50 mm