Läs mer
Ratiolab™ Kryoboxar av kartong med vattenavvisande standardbeläggning
Produktkod. 15222499
Change view
Färg:
Blått
Gult
Vitt
Längd (metrisk):
133 mm
134 mm
136 mm
Bredd (metrisk):
67 mm
133 mm
136 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15222499 Vitt 133 mm 133 mm 50 mm -
10443725 Blått 136 mm 136 mm 50 mm -
15981641 Vitt 136 mm 136 mm 100 mm Paket med 10
15991641 Vitt 136 mm 136 mm 130 mm Paket med 10
10638992 Vitt 136 mm 136 mm 32 mm Varje
15901651 Vitt 136 mm 136 mm 32 mm Paket med 10
11862731 Vitt 134 mm 67 mm 50 mm Paket med 10
15911651 Gult 136 mm 136 mm 50 mm -
15921651 Vitt 136 mm 136 mm 75 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15222499 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 5131501
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för lagring vid ultralåg temperatur. Ratiolab™ Kryoboxar av kartong med vattenavvisande standardbeläggning är idealiska för provförvaring och transport.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
  • Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kartong
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Rör från dia. 6 mm till dia. 28,5 mm
Håller 6 mm till 28,5 mm diameter rör
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Kvantitet 10-pack
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 50 mm