Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong med vattenavvisande standardbeläggning
Produktkod. 10739884 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Grön
Gult
Vitt
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10739884
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för att hålla ett brett utbud av rörstorlekar. Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong med vattenavvisande standardbeläggning är temperaturbeständiga ner till -80 C, °idealiska för förvaring vid ultralåg temperatur.
  • Högsta flexibilitet: Cryo Boxes kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter
  • Kryoboxarna kan användas för större kärl om gallret tas bort
Specifikationer
Färg Grön
Material Kartong
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Rör från dia. 6 mm till dia. 28,5 mm
Håller 6 mm till 28,5 mm diameter rör
Kvantitet 10-pack
Höjd (metrisk) 75 mm