Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong med vattenavvisande standardbeläggning
Produktkod. 11557623 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Grön
Gult
Vitt
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11557623 Vitt 50 mm Paket med 10
10573815 Vitt 32 mm Paket med 10
10568815 Grön 50 mm Paket med 10
10231545 Gult 50 mm Paket med 10
10739884 Grön 75 mm Paket med 10
11822483 Vitt 75 mm Paket med 10
10637584 Vitt 100 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11557623
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för att hålla ett brett utbud av rörstorlekar. Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong med vattenavvisande standardbeläggning är temperaturbeständiga ner till -80 C, °idealiska för förvaring vid ultralåg temperatur.
  • Högsta flexibilitet: Cryo Boxes kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter
  • Kryoboxarna kan användas för större kärl om gallret tas bort
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kartong
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Rör från dia. 6 mm till dia. 28,5 mm
Håller 6 mm till 28,5 mm diameter rör
Kvantitet 10-pack
Höjd (metrisk) 50 mm