Läs mer
Ratiolab™ Kryokartonger med vattentät plastbeläggning
Produktkod. 10150803
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Längd (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredd (metrisk):
133 mm
136 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10150803
Brand: Ratiolab™ 5142321
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för lagring vid ultralåg temperatur. Ratiolab™ Kryoboxar av kartong med vattentät plastbeläggning är idealiska för provförvaring och transport.
  • Ultralåg temperaturbeständig kartong
  • För provförvaring
  • Temperaturbeständig ner till -80 °C
  • Vattenavvisande finish
  • Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifikationer
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
För användning med (applikation) Rör från dia. 6 mm till dia. 28,5 mm
Håller 6 mm till 28,5 mm diameter rör
Min. Temperatur (metrisk) -80 °C
Kvantitet 10-pack
Längd (metrisk) 136 mm
Bredd (metrisk) 136 mm
Höjd (metrisk) 32 mm
Vikt (metrisk) 20 kg