Läs mer
Ratiolab™ Kryokartonger med vattentät plastbeläggning
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Längd (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredd (metrisk):
133 mm
136 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Description
- Ultralåg temperaturbeständig kartong
- För provförvaring
- Temperaturbeständig ner till -80 °C
- Vattenavvisande finish
- Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifications
Specifications
| Färg | Blått |
| Material | Kartong |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Rör från dia. 6 mm till dia. 28,5 mm |
| Håller | Rör (6 mm till 28,5 mm dia.) |
| Kvantitet | 10-pack |
| Längd (metrisk) | 136 mm |
| Bredd (metrisk) | 136 mm |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |