Läs mer
Ratiolab™ Kryokartonger med vattentät plastbeläggning
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Längd (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredd (metrisk):
133 mm
136 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Ultralåg temperaturbeständig kartong
- För provförvaring
- Temperaturbeständig ner till -80 °C
- Vattenavvisande finish
- Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Rör från dia. 6 mm till dia. 28,5 mm |
| Håller | 6 mm till 28,5 mm diameter rör |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Kvantitet | 10-pack |
| Längd (metrisk) | 136 mm |
| Bredd (metrisk) | 136 mm |
| Visa mer |