Läs mer
- Home
- Products
- Lådor
- Kryogena och frysboxar
- Ratiolab™ Kryokartonger med vattentät plastbeläggning
Ratiolab™ Kryokartonger med vattentät plastbeläggning
Produktkod. 10797453
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Längd (metrisk):
133 mm
136 mm
Bredd (metrisk):
133 mm
136 mm
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
22 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Längd (metrisk) | Bredd (metrisk) | Höjd (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10797453 | Vitt | 136 mm | 136 mm | 50 mm | Paket med 10 |
| 10212343 | Blått | 136 mm | 136 mm | 100 mm | - |
| 10553575 | Rött | 136 mm | 136 mm | 100 mm | - |
| 10434363 | Grön | 136 mm | 136 mm | 100 mm | - |
| 10632254 | Vitt | 136 mm | 136 mm | 100 mm | - |
| 10232483 | Gult | 136 mm | 136 mm | 100 mm | - |
| 12625785 | Blått | 133 mm | 133 mm | 130 mm | - |
| 10707123 | Blått | 136 mm | 136 mm | 130 mm | - |
| 10115974 | Vitt | 133 mm | 133 mm | 130 mm | - |
| 10501085 | Vitt | 136 mm | 136 mm | 130 mm | - |
| 10304633 | Gult | 136 mm | 136 mm | 130 mm | - |
| 10150803 | Vitt | 136 mm | 136 mm | 32 mm | - |
| 15293979 | Blått | 133 mm | 133 mm | 32 mm | - |
| 10799054 | Gult | 136 mm | 136 mm | 32 mm | - |
| 10222673 | Blått | 136 mm | 136 mm | 50 mm | - |
| 10691674 | Grön | 136 mm | 136 mm | 50 mm | - |
| 10141093 | Rött | 136 mm | 136 mm | 50 mm | - |
| 15210568 | Vitt | 133 mm | 133 mm | 50 mm | - |
| 15971641 | Gult | 133 mm | 133 mm | 50 mm | - |
| 10406283 | Gult | 136 mm | 136 mm | 50 mm | - |
| 10707293 | Grön | 136 mm | 136 mm | 75 mm | Paket med 10 |
| 10141043 | Vitt | 136 mm | 136 mm | 75 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10797453
Leverantör
Ratiolab™
Leverantörsnummer
5142501
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Ultralåg temperaturbeständig kartong
- För provförvaring
- Temperaturbeständig ner till -80 °C
- Vattenavvisande finish
- Förpackning i praktiska vikkartonger
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| För användning med (applikation) | Rör från dia. 6 mm till dia. 28,5 mm |
| Håller | 6 mm till 28,5 mm diameter rör |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Kvantitet | 10-pack |
| Längd (metrisk) | 136 mm |
| Bredd (metrisk) | 136 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Vikt (metrisk) | 20 kg |
| Visa mer Visa mindre |