Läs mer
Kryoboxar av kartong, 133 mm
Produktkod. 11862473 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
0,2 till 50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11862473
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för att hålla ett brett utbud av rörstorlekar. Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong är temperaturbeständiga ner till -80 °C, idealiska för förvaring vid ultralåg temperatur.
  • Finns med en vattenavvisande finish eller med en vattentät plastbeläggning
  • Högsta flexibilitet: Kryoboxar kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter
  • Kryoboxarna kan användas för större kärl om gallret tas bort
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Gult
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Håller 0,2 till 50 ml
Min. Temperatur (metrisk) -86 °C
Kvantitet 10-pack
Tål temperatur (metrisk) -86 °C
Mått (L x B) 133 x 133 mm
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 32 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Höjd (metrisk) 32 mm