Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 133 mm
Produktkod. 11872473 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 till 0,5 ml
0,5 ml
15 till 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Mått (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11872473 Vitt 50 mm 2 ml 133 x 133 x 50 mm Paket med 10
11882473 Blått 50 mm 2 ml 133 x 133 x 50 mm Paket med 10
11892483 Blått 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm Paket med 10
11567643 Blått 32 mm 0,2 till 0,5 ml 133 x 133 x 32 mm Paket med 10
11812493 Grön 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm Paket med 10
11587663 Grön 130 mm 15 till 50 ml 133 x 133 x 130 mm Paket med 10
11852473 Grön 32 mm 0,5 ml 133 x 133 x 32 mm Paket med 10
11802493 Rött 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm Paket med 10
11842473 Rött 32 mm 0,5 ml 133 x 133 x 32 mm Paket med 10
11892473 Rött 50 mm 2 ml 133 x 133 x 50 mm Paket med 10
11842483 Rött 75 mm 4 ml 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
11832493 Vitt 130 mm 15 till 50 ml 133 x 133 x 130 mm Paket med 10
11822493 Gult 100 mm 5 ml 133 x 133 x 100 mm Paket med 10
11597663 Gult 130 mm 15 till 50 ml 133 x 133 x 130 mm Paket med 10
11872483 Gult 100 mm 4 ml 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
11832483 Blått 75 mm 50 ml 133 x 133 x 75 mm Paket med 10
11852493 Rött 130 mm 50 ml 133 x 133 x 130 mm Paket med 10
11842493 Blått 130 mm 50 ml 133 x 133 x 130 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 11872473
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för att hålla ett brett utbud av rörstorlekar. Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong är temperaturbeständiga ner till -80 °C, idealiska för förvaring vid ultralåg temperatur.
  • Finns med en vattenavvisande finish eller med en vattentät plastbeläggning
  • Högsta flexibilitet: Kryoboxar kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter
  • Kryoboxarna kan användas för större kärl om gallret tas bort
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Vitt
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Håller 1 till 2 ml
Kvantitet 10-pack
Mått (L x B) 133 x 133 mm
Mått (L x B x H) 133 x 133 x 50 mm
Längd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) 133 mm
Bredd (metrisk) Interiör 133 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Vikt (metrisk) 0.74 kg