Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 133 mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 till 0,5 ml
0,5 ml
15 till 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Mått (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 ml |
| Färg | Gult |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Kvantitet | 10-pack |
| Mått (L x B) | 133 x 133 mm |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 75 mm |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Visa mer |