Läs mer
- Home
- Products
- Lådor
- Kryogena och frysboxar
- Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 133 mm
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 133 mm
Produktkod. 11882473 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 till 0,5 ml
0,5 ml
15 till 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Mått (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
18 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Höjd (metrisk) | Kapacitet (metrisk) | Mått (L x B x H) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11882473 | Blått | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Paket med 10 |
| 11892483 | Blått | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Paket med 10 |
| 11567643 | Blått | 32 mm | 0,2 till 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Paket med 10 |
| 11812493 | Grön | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Paket med 10 |
| 11587663 | Grön | 130 mm | 15 till 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
| 11852473 | Grön | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Paket med 10 |
| 11802493 | Rött | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Paket med 10 |
| 11842473 | Rött | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Paket med 10 |
| 11892473 | Rött | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Paket med 10 |
| 11842483 | Rött | 75 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 11832493 | Vitt | 130 mm | 15 till 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
| 11872473 | Vitt | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Paket med 10 |
| 11822493 | Gult | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Paket med 10 |
| 11597663 | Gult | 130 mm | 15 till 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
| 11872483 | Gult | 100 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 11832483 | Blått | 75 mm | 50 ml | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 11852493 | Rött | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
| 11842493 | Blått | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Produktkod.
11882473
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Använd kampanjkoden 28029
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
341.51 SEK valid until 2026-11-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28029" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28029" för att få ditt kampanjpris.
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Blått |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 1 till 2 ml |
| Kvantitet | 10-pack |
| Mått (L x B) | 133 x 133 mm |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 50 mm |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.06 kg |
| Visa mer Visa mindre |