Läs mer
- Home
- Products
- Lådor
- Kryogena och frysboxar
- Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 133 mm
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 133 mm
Produktkod. p-8015438 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Höjd (metrisk):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Kapacitet (metrisk):
0,2 till 0,5 ml
0,5 ml
15 till 50 ml
2 ml
4 ml
5 ml
50 ml
Mått (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
18 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Höjd (metrisk) | Kapacitet (metrisk) | Mått (L x B x H) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11882473 | Blått | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Paket med 10 |
| 11892483 | Blått | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Paket med 10 |
| 11567643 | Blått | 32 mm | 0,2 till 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Paket med 10 |
| 11812493 | Grön | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Paket med 10 |
| 11587663 | Grön | 130 mm | 15 till 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
| 11852473 | Grön | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Paket med 10 |
| 11802493 | Rött | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Paket med 10 |
| 11842473 | Rött | 32 mm | 0,5 ml | 133 x 133 x 32 mm | Paket med 10 |
| 11892473 | Rött | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Paket med 10 |
| 11842483 | Rött | 75 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 11832493 | Vitt | 130 mm | 15 till 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
| 11872473 | Vitt | 50 mm | 2 ml | 133 x 133 x 50 mm | Paket med 10 |
| 11822493 | Gult | 100 mm | 5 ml | 133 x 133 x 100 mm | Paket med 10 |
| 11597663 | Gult | 130 mm | 15 till 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
| 11872483 | Gult | 100 mm | 4 ml | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 11832483 | Blått | 75 mm | 50 ml | 133 x 133 x 75 mm | Paket med 10 |
| 11852493 | Rött | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
| 11842493 | Blått | 130 mm | 50 ml | 133 x 133 x 130 mm | Paket med 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Blått |
| Material | Kartong |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Cryo Box |
| Håller | 1 till 2 ml |
| Kvantitet | 10-pack |
| Mått (L x B) | 133 x 133 mm |
| Mått (L x B x H) | 133 x 133 x 50 mm |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) | 133 mm |
| Bredd (metrisk) Interiör | 133 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Vikt (metrisk) | 0.06 kg |
| Visa mer Visa mindre |