Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 136 mm
Produktkod. 11527643 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11527643
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för att hålla ett brett utbud av rörstorlekar. Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong är temperaturbeständiga ner till -80 °C, idealiska för förvaring vid ultralåg temperatur.
  • Finns med en vattenavvisande finish eller med en vattentät plastbeläggning
  • Högsta flexibilitet: Kryoboxar kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter
  • Kryoboxarna kan användas för större kärl om gallret tas bort
Specifikationer
Färg Rött
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Håller 15 till 50 ml rör
Kvantitet 10-pack
Mått (L x B) 136 x 136 mm
Mått (L x B x H) 136 x 136 x 130 mm
Längd (metrisk) 136 mm
Bredd (metrisk) 136 mm
Bredd (metrisk) Interiör 136 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Vikt (metrisk) 0.15 kg