Läs mer
Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong, 136 mm
Produktkod. 11822463 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Färg unitSize
11822463 136 x 136 x 100 mm Rött Paket med 10
11822453 136 x 136 x 50 mm Rött Paket med 10
11872453 136 x 136 x 75 mm Rött Paket med 10
11842453 136 x 136 x 50 mm Gult Paket med 10
11557633 136 x 136 x 100 mm Vitt Paket med 10
11852463 136 x 136 x 130 mm Vitt Paket med 10
11862443 136 x 136 x 32 mm Rött Paket med 10
11862463 136 x 136 x 130 mm Blått Paket med 10
11852443 136 x 136 x 32 mm Blått Paket med 10
11812463 136 x 136 x 100 mm Blått Paket med 10
11527643 136 x 136 x 130 mm Rött Paket med 10
11507623 136 x 136 x 32 mm Vitt Paket med 10
11507633 136 x 136 x 75 mm Vitt Paket med 10
11812453 136 x 136 x 50 mm Blått Paket med 10
11812473 136 x 136 x 130 mm Gult Paket med 10
11547623 136 x 136 x 32 mm Gult Paket med 10
11882453 136 x 136 x 75 mm Grön Paket med 10
11872443 136 x 136 x 32 mm Grön Paket med 10
11587623 136 x 136 x 50 mm Grön Paket med 10
11842463 136 x 136 x 100 mm Gult Paket med 10
11802473 136 x 136 x 130 mm Grön Paket med 10
11832463 136 x 136 x 100 mm Grön Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Produktkod. 11822463
Kombinera dessa lådor med olika gallerinsatser för att hålla ett brett utbud av rörstorlekar. Fisherbrand™ Kryoboxar av kartong är temperaturbeständiga ner till -80 °C, idealiska för förvaring vid ultralåg temperatur.
  • Finns med en vattenavvisande finish eller med en vattentät plastbeläggning
  • Högsta flexibilitet: Kryoboxar kan kombineras med olika gallerinsatser för rör från 6 till 28,5 mm i diameter
  • Kryoboxarna kan användas för större kärl om gallret tas bort
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Färg Rött
Material Kartong
Form Fyrkantig
Typ Cryo Box
Kvantitet 10-pack
Mått (L x B) 136 x 136 mm
Mått (L x B x H) 136 x 136 x 100 mm
Längd (metrisk) 136 mm
Bredd (metrisk) 136 mm
Bredd (metrisk) Interiör 136 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Vikt (metrisk) 0.8 kg